Merck
W273309
Sigma-Aldrich
Methyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Benzene acetic acid methyl ester, Methyl 2-phenylacetate, Phenyl-acetic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
FEMA-szám:
2733
Beilstein:
878795
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2155
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.783
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
honey; floral; spicy; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
sűrűség
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
honey; floral; spicy; sweet
SMILES string
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl phenylacetate has been identified in the volatile fraction of beewax absolute oil, dried fruiting bodies of Boletus auripes, Chinese fermented black soybeans and peated malt.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
211.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Analysis of Volatile Components of Boletus auripes Pk. by GC-MS.
Li W, et al.
Journal of Food Science and Technology, 8, 016-016 (2012)
Studies on the volatile components of peated malt. III. Identification of acidic and basic components
Deki M and Yoshimura M.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 22(8), 1760-1764 (1974)
Study on Volatile Constituents of Absolute Oil of Beeswax [J].
Sumin YXLJZ.
Flavour Fragrance Cosmetics, 4, 002-002 (2003)
Comparison of volatile flavor components in four kinds of Chinese fermented black soybeans (Glycine max (L.) Merrill) by HS-SPME-GC/MS and chemometrics.
Xiao ZB, et al.
Food Science and Technology Research, 17(4), 319-326 (2011)
Miriam Frida Karlsson et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(13), 5903-5909 (2009-06-06)
The Guatemalan moth Tecia solanivora is an invasive pest of potato in Central and South America. The larvae infest potato tubers in the field as well as in storage facilities. The headspace of potato foliage and potato tubers was studied