Merck
117374
Sigma-Aldrich
4′-Methoxyacetophenone
99%
Szinonimák:
4-Acetylanisole
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
Beilstein:
742313
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39023808
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
bp
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 2.474 g/L at 20 °C
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4′-Methoxyacetophenone undergoes biocatalytic enantioselective reduction using immobilized Rhodotorula sp. AS2.2241 cells to yield (S)-1-(4-methoxyphenyl) ethanol in a hydrophilic ionic liquid-containing co-solvent system.
Alkalmazás
4′-Methoxyacetophenone was used to study ruthenium catalyzed step growth copolymerization of 4′-methoxyacetophenone with α,ω-dienes to yield copolymers. It was used to determine the activity of various ketones approved as food additives against Clostridium Botulinum spores and cells.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ruthenium catalyzed regioselective step-growth copolymerization of 4'-methoxyacetophenone, or 4'-phenoxyacetophenone and a, ?-dienes.
Guo H and Weber WP.
Polym. Bull., 35(3), 259-264 (1995)
Sanja Ćavar et al.
Pharmaceutical biology, 48(2), 170-176 (2010-07-22)
Stachys menthifolia Vis. (Lamiaceae) is an endemic species from the Balkan Peninsula spread throughout Albania, Greece, Montenegro, and Croatia. This article presents the first investigation of the essential oil composition of this species from Croatia. Aerial parts of the plant
[Toxicological characteristics of acetylanisole].
M I Makaruk et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 86-87 (1985-04-01)
Wen-Yong Lou et al.
Journal of biotechnology, 143(3), 190-197 (2009-07-21)
The biocatalytic enantioselective reduction of 4'-methoxyacetophenone to (S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol was successfully conducted in a hydrophilic IL-containing co-solvent system using immobilized Rhodotorula sp. AS2.2241 cells. Of all the tested ILs, the best results were observed with the novel IL 1-(2'-hydroxy)ethyl-3-methylimidazolium nitrate (C(2)OHMIM.NO(3))
Antibotulinal properties of selected aromatic and aliphatic ketones.
Bowles BL and Miller AJ.
Journal of Food Protection, 56(9), 795-800 (1993)