Fontos dokumentumok
B56404
4′-Bromoacetophenone
98%
Szinonimák:
1-Acetyl-4-bromobenzene
Teszt
98%
form
solid
bp
255 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?