Fontos dokumentumok
8.06179
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzaldehyde
for synthesis
Szinonimák:
4-Methylbenzaldehyde, p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
4-(CH3)C6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
203-246-9
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥97.0% (GC)
gőznyomás
0.33 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
395 °C (DIN 51794)
hatékonyság
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
0.9-5.6 % (v/v)
bp
204 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 71.5 °C (DIN 51758)
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup