Merck
W268313
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
natural, ≥98%, FCC, FG
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
FEMA-szám:
2683
Beilstein:
1072099
EC-szám:
Európai Tanács szám:
260c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.725
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
floral; phenolic
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
4.68 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
sűrűség
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
floral; phenolic
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl benzoate occurs naturally in guava, mango and kiwifruit.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dynamic headspace concentration and gas chromatography of volatile flavor components in peach.
Narain N, et al.
Journal of Food Science, 55(5), 1303-1307 (1990)
Application of headspace solid-phase microextraction to volatile flavour profile development during storage and ripening of kiwifruit.
Wan XM, et al.
Food Research International, 32(3), 175-183 (1999)
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)
M Iqbal Choudhary et al.
Phytochemistry, 69(4), 1018-1023 (2008-01-08)
Two glycosides, 6'-O-(3,4-dihydroxy benzoyl)-beta-D-glucopyranosyl ester (1), and 4-O-beta-d-glucopyranoside-3-hydroxy methyl benzoate (2), along with five known compounds methyl benzoate (3), hypogallic acid (4), caffeic acid (5), paeoniflorin (6) and pikuroside (7) were isolated for the first time from a fresh water
Nan Zhao et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 48(4), 279-287 (2010-03-05)
Two benzenoid esters, methyl salicylate (MeSA) and methyl benzoate (MeBA), were detected from insect-damaged rice plants. By correlating metabolite production with gene expression analysis, five candidate genes encoding putative carboxyl methyltransferases were identified. Enzymatic assays with Escherichia coli-expressed recombinant proteins