Fontos dokumentumok
T35602
p-Tolualdehyde
97%
Szinonimák:
4-Methylbenzaldehyde
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.545 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
82-85 °C/11 mmHg (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.25 g/L at 25 °C
sűrűség
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde