Merck
W255900
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
Acid C6, Caproic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
FEMA-szám:
2559
Beilstein:
773837
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
4 (vs air)
gőznyomás
0.18 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
cheese; fatty; sour
SMILES string
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Determination of pesticide residues in soybeans using QuEChERS followed by deep eutectic solvent-based DLLME preconcentration prior to gas chromatography-mass spectrometry analysis.: This study presents a method for detecting pesticide residues in soybeans, involving the use of hexanoic acid in the extraction process, which enhances sensitivity and accuracy in residue analysis (Petrarca et al., 2024).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)