Merck
21530
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
purum, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
Acid C6, Caproic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
773837
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.18 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
Teszt
≥98.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.416
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
203-205 °C
mp
−4 °C (lit.)
oldhatóság
water: slightly soluble 1.082g/100g(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
sűrűség
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
Érzékszervi
pungent
SMILES string
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Acyl migration in 1, 2-dibutyrin dependence on solvent and water activity.
Sjursnes BJ and Anthonsen T.
Biocatalysis and Biotransformation, 9(1-4), 285-297 (1994)
A study on the stability of MCM-41-supported heteropoly acids under liquid-and gas-phase esterification conditions.
Verhoef MJ, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 27(2), 365-371 (1999)
Formation of ultrathin polypyrrole (PPY) films on alumina particles using adsorbed hexanoic acid as a template.
Cho G, et al.
Langmuir, 16(10), 4424-4429 (2000)
Pierre Daumar et al.
Bioconjugate chemistry, 23(8), 1557-1566 (2012-07-13)
Solid tumors often develop an acidic microenvironment, which plays a critical role in tumor progression and is associated with increased level of invasion and metastasis. The 37-residue pH (low) insertion peptide (pHLIP) is under study as an imaging platform because
Przemysław Drzewicz et al.
Environmental science & technology, 46(16), 8984-8991 (2012-07-18)
Large volumes of oil sands process-affected water (OSPW) are produced during the extraction of bitumen from oil sands in Alberta, Canada. The degradation of a model naphthenic acid, cyclohexanoic acid (CHA), and real naphthenic acids (NAs) from OSPW were investigated