Fontos dokumentumok
8.00198
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
for synthesis
Szinonimák:
Hexanoic acid, Caproic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-550-7
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
0.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
380 °C
hatékonyság
1906 mg/kg LD50, oral (Rat)
586 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
206 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 110 °C
sűrűség
0.93 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.927
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup