Merck
W236411
Sigma-Aldrich
Decanoic acid
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
1-Nonanecarboxylic acid, Acid C10, C10:0, Capric acid, NSC 5025
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)8COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.26
FEMA-szám:
2364
Beilstein:
1754556
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.011
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
biológiai forrás
Cocos nucifera
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.210
gőznyomás
15 mmHg ( 160 °C)
Teszt
≥98%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
268-270 °C (lit.)
mp
27-32 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
tree nuts
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
fatty; citrus; rancid; sour
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
  • Case for supporting astrocyte energetics in glucose transporter 1 deficiency syndrome.: This review highlights the role of decanoic acid in supporting astrocyte energetics, providing a potential therapeutic approach for glucose transporter 1 deficiency syndrome and emphasizing its significance in neuroenergetics and metabolic therapies (Xu and Borges, 2024).
  • Chemical Characterization of Terpene-Based Hydrophobic Eutectic Solvents and Their Application for Pb(II) Complexation during Solvent Extraction Procedure.: This article details the development of terpene-based hydrophobic eutectic solvents incorporating decanoic acid for effective Pb(II) complexation, showcasing its potential in environmental chemistry and industrial processes (Suljkanović et al., 2024).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
296.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
147 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T M Lima et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 16(6), 741-747 (2002-11-09)
The fatty acids have an important role in the control of leukocyte metabolism and function. Higher concentrations of certain fatty acids, particularly polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and volatile fatty acids, can cause cell death via apoptosis or, when concentrations are
Hiroyuki Kaiya et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 135(3), 421-429 (2003-07-02)
We have identified ghrelin and cDNA encoding precursor protein from the stomach of a euryhaline tilapia, Oreochromis mossambicus. The sequence of 20-amino acid tilapia ghrelin is GSSFLSPSQKPQNKVKSSRI. The third serine residue was modified by n-decanoic acid. The carboxyl-terminal end of
F Van Immerseel et al.
Applied and environmental microbiology, 70(6), 3582-3587 (2004-06-09)
The most common source of Salmonella infections in humans is food of poultry origin. Salmonella enterica serovar Enteritidis has a particular affinity for the contamination of the egg supply. In this study, the medium-chain fatty acids (MCFA), caproic, caprylic, and
M Duran et al.
The Journal of pediatrics, 107(3), 397-404 (1985-09-01)
Five patients aged 7 to 21 months are described who developed attacks of coma after a short prodromal illness with diarrhea or vomiting or both. Four had concomitant hypoglycemia, and all had hypoketonemia, with excessive urinary excretion of medium-chain dicarboxylic
Morteza Moradi et al.
Journal of chromatography. A, 1229, 30-37 (2012-02-07)
A new, efficient and environmentally friendly method for the analysis of parabens as model compounds was developed using solidified floating vesicular coacervative drop microextraction (SFVCDME). A supramolecular solvent consisting of vesicles of decanoic acid in the nano- and microscale regimes