Fontos dokumentumok
W200603
Acetic acid
natural, ≥99.5%, FG
Szinonimák:
Glacial acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
gőznyomás
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
eltarthatósági idő
Expiration date period - 5 years
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
sour
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Investigation of Potential Gut Health Biomarkers in Broiler Chicks Challenged by Campylobacter jejuni and Submitted to a Continuous Water Disinfection Program.: This study explores the effects of acetic acid-based disinfection programs on gut health biomarkers in broiler chicks, aiming to improve their resistance to Campylobacter jejuni infection (Mantzios et al., 2024).
- Distribution Characteristics of Low-Molecular-Weight Organic Acids in Reclaimed Soil Filled with Fly Ash: A Study.: This research investigates the presence and distribution of acetic acid and other low-molecular-weight organic acids in reclaimed soils, focusing on their environmental impact and potential uses in soil remediation (Zheng et al., 2024).
- Antibiotic Cocktail Effects on Intestinal Microbial Community, Barrier Function, and Immune Function in Early Broiler Chickens.: This research evaluates the influence of acetic acid and other antibiotics on the intestinal health and immune function of broiler chickens, emphasizing its benefits in early poultry development (Abbas et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?