Merck
W256528
Sigma-Aldrich
Hexyl acetate
natural, ≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Capryl acetate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COO(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
FEMA-szám:
2565
Beilstein:
1747138
EC-szám:
Európai Tanács szám:
196c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.006
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
apple; green; fruity; pear; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
apple; green; fruity; pear; sweet
SMILES string
CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Hexyl acetate is a volatile aroma compound that occurs naturally in pears, peaches, strawberries, apples and roses.
Alkalmazás
  • Bioprospecting of sourdough microbial species from artisan bakeries in the city of Valencia.: Investigating microbial diversity in sourdough, this study identifies hexyl acetate as a key volatile contributing to the unique flavors of artisan bread. The research underscores the importance of microbial bioprospecting in enhancing food flavors and textures (Sanmartín et al., 2024).
  • Bioactivities of scent gland chemicals from Mictis fuscipes Hsiao (Hemiptera: Coreidae) on Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera: Formicidae).: This study details the defensive chemical strategies of Mictis fuscipes, focusing on hexyl acetate′s role in repelling predators and pests. Such insights are valuable for developing natural pest control methods and understanding ecological interactions (Zhong et al., 2024).
Piktogramok
FlameEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile components of peach.
Journal of Food Science, 31(1), 81-86 (1966)
Volatile constituents of roses: characterization of cultivars based on the headspace analysis of living flower emissions.
Flament I, et al.
ACS Symp. Ser., 525, 269?281-269?281 (1993)
Comparison of volatile compounds in two seasons in apples: Golden Delicious and Granny Smith.
Lopez ML, et al.
Journal of Food Quality, 21(2), 155-166 (1998)
Metabolism of natural volatile compounds by strawberry fruit.
Hamilton-Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2802-2805 (1996)
Francisco T Arroyo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(14), 5701-5707 (2007-06-15)
Eight volatile products characterizing strawberry aroma, which is generated from the oxidative degradation of linoleic and linolenic acids by a lipoxygenase (LOX) pathway, were examined because of their antifungal activity against Colletotrichum acutatum, one of the causal agents of strawberry