Fontos dokumentumok
153745
Hexanoic acid
≥99%
Szinonimák:
Acid C6, Caproic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.18 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble
diethyl ether: easily soluble
ethanol: easily soluble
sűrűség
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
Érzékszervi
pungent
SMILES string
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare polyethylene glycol derived nanomicelles as a non-viral gene carrier.
- As a starting material to synthesize an amino acid L-norleucine.
- As a reactant to prepare 4-methoxy phenyl hexyl ketone through Friedel−Crafts acylation of anisole using Hβ zeolite-based catalyst.
- As a template in the preparation of highly conducting thin polypyrrole coated alumina composite particles.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?