Merck
W310204
Sigma-Aldrich
Isovaleric acid
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
FEMA-szám:
3102
Beilstein:
1098522
EC-szám:
Európai Tanács szám:
8
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.008
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cheese; fatty; acidic; sour
grade:
FG
Halal
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
0.38 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
824 °F
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cheese; fatty; acidic; sour
SMILES string
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Isovaleric acid is the main volatile flavor constituent of Swiss cheese and beer. It has been identified as the key odor-active compound responsible for "Brett" flavor in wine.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
What is" Brett"(Brettanomyces) flavor?: A preliminary investigation.
ACS Symp. Ser., 714, 96?115-96?115 (1998)
The flavour of beer?a review.
Journal of the Institute of Brewing, 76(5), 486-495 (1970)
Isovaleric acid is mainly produced by Propionibacterium freudenreichii in Swiss cheese.
Thierry A, et al.
International dairy journal, 14(9), 801-807 (2004)
Wolfgang R Mukabana et al.
Journal of chemical ecology, 38(3), 235-244 (2012-03-20)
Estimating the biting fraction of mosquitoes is of critical importance for risk assessment of malaria transmission. Here, we present a novel odor-based tool that has been rigorously assessed in semi-field assays and traditional African villages for estimating the number of
Zoey P Zahorodny Duggan et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 179(6), 783-798 (2009-04-18)
Fat bodies in the heads of toothed whales, which serve to transmit and receive sound, represent extraordinary examples of physiological specialization in adipose tissues among mammals, yet we know surprisingly little about their biochemical composition. We describe the spatial distributions