Fontos dokumentumok
B103500
Butyric acid
≥99%
Szinonimák:
1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Propylformic acid, n-Butanoic acid, n-Butyric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.04 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.43 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
824 °F
robbanási határérték
10 %
technika/technikák
HPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
pH
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
bp
162 °C (lit.)
mp
−6-−3 °C (lit.)
sűrűség
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HDAC1(3065)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.