Merck
W242217
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoate
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
FEMA-szám:
2422
Beilstein:
1908172
EC-szám:
Európai Tanács szám:
261
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.726
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fruity; floral
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
5.17 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 44 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
fruity; floral
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Natural occurrence: Feijoa, guava, plum, raspberry, rum, strawberry, Virginia tobacco.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
  • GC-MS Silylation Derivative Method to Characterise Black BIC Ballpoint 2-Phenoxyethanol Ratio Evaporation Profile-A Contribution to Ink Ageing Estimation.: This study uses GC-MS to analyze the evaporation profile of inks containing ethyl benzoate, aiding forensic science in the estimation of ink age on documents (Leal et al., 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 10 ppm
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 102-102 (2003)
Daniel I Perez et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(19), 6914-6925 (2009-09-15)
Thienylhalomethylketones, whose chemical, biological, and pharmaceutical data are here reported, are the first irreversible inhibitors of GSK-3beta described to date. Their inhibitory activity is likely related to the cysteine residue present in the ATP-binding site, which is proposed as a
Alexandra Vinagre et al.
The journal of adhesive dentistry, 17(2), 107-116 (2015-04-29)
This study compared the microtensile bond strengths (μTBS) of two etch-and-rinse (ER) (OptiBond FL [OBFL]; Prime & Bond NT [PBNT]) and three self-etching (SE) (Clearfil SE Bond [CSEB]; Xeno III [XIII]; Xeno V+ [XV+]) adhesives systems to bur-prepared human enamel
Katarzyna Niedojadło et al.
Plant cell reports, 34(12), 2201-2215 (2015-09-12)
Calreticulin expression is upregulated during sexual reproduction of Hyacinthus orientalis, and the protein is localized both in the cytoplasm and a highly specialized cell wall within the female gametophyte. Several evidences indicate calreticulin (CRT) as an important calcium (Ca(2+))-binding protein
Suvi-Katriina Ruokonen et al.
Journal of chromatography. A, 1405, 178-187 (2015-06-15)
The effect of three phosphonium and imidazolium ionic liquids (ILs) on the interaction between liposomes and common pharmaceuticals found in wastewaters was studied. The liposomes comprised zwitterionic phosphatidyl choline and negatively charged phosphatidyl glycerol. A set of common cationic, anionic