Merck
W222208
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
Isobutanoic acid, 2-Methylpropionic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
FEMA-szám:
2222
Beilstein:
635770
EC-szám:
Európai Tanács szám:
6
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.006
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
3.04 (vs air)
gőznyomás
1.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
824 °F
robbanási határérték
10 %
törésmutató
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
butter; acidic; rancid
SMILES string
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Isobutyric acid is a volatile fatty acid that can be used as a flavoring agent. It occurs naturally in Ceratonia siliqua L. The gum obtained from the kernels of this species is used as a thickener in the food industry.
Alkalmazás
  • Isobutyric acid enhances the anti-tumour effect of anti-PD-1 antibody.: This study presents groundbreaking research on how isobutyric acid can enhance the efficacy of anti-PD-1 antibodies, offering significant implications for improving cancer immunotherapy treatments (Murayama et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Odor at 10 ppm
Taste at 15 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Roman chamomile, strawberry, dairy products.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Manipulation of colonic bacteria and volatile fatty acid production by dietary high amylose maize (amylomaize) starch granules
Wang X, et al
Journal of Applied Microbiology, 93(3), 390-397 (2002)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1463-1464 (1997)
Effect of temperature on isobutyric acid loss during roasting of carob kibble
Berna A, et al
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(10), 4084-4087 (1997)
Kimberlee S Mix et al.
Molecular pharmacology, 65(2), 309-318 (2004-01-27)
Matrix metalloproteinases (MMPs) degrade extracellular matrix components, and overexpression of these enzymes contributes to tissue destruction in arthritis. Of particular importance are the collagenases, MMP-1 and MMP-13, which have high activity against the interstitial collagens in cartilage. In this study
Julia Biermann et al.
Molecular vision, 17, 395-403 (2011-02-12)
Histone deacetylase inhibitors (HDACi) have neuroprotective effects under various neurodegenerative conditions, e.g., after optic nerve crush (ONC). HDACi-mediated protection of central neurons by increased histone acetylation has not previously been demonstrated in rat retinal ganglion cells (RGCs), although epigenetic changes