Fontos dokumentumok
42163
Acetophenone
analytical standard
Szinonimák:
Methyl phenyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
1058 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
n20/D 1.535
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?