Fontos dokumentumok
8.07485
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol
400, for synthesis
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 400, PEG
About This Item
Lineáris képlet:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
13111021
EC index szám:
500-038-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
360 °C (DIN 51794)
hatékonyság
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
97-110 cSt(20 °C)
mp
5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >200 °C
sűrűség
1.13 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Polyethylene glycol 400 for synthesis. CAS 25322-68-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analízis megjegyzés
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.124 - 1.126
Hydroxyl value: 267 - 295
Average molecular mass: 380 - 420
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
A polietilén-glikol (PEG), más néven polietilén-oxid (PEO), etilén-oxid és víz kondenzációs polimerje, amely számos olyan kémiai tulajdonsággal rendelkezik, amelyek biológiai, kémiai és gyógyszeripari alkalmazásokban hasznossá teszik.