Merck
W213802
Sigma-Aldrich
Benzyl benzoate
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOCH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.24
FEMA-szám:
2138
Beilstein:
2049280
EC-szám:
Európai Tanács szám:
262
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.727
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fruity; balsamic; floral; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
gőznyomás
1 mmHg ( 125 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
896 °F
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fruity; balsamic; floral; sweet
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Benzyl benzoate is an aromatic ester that is used as a food flavoring agent. It has been identified as one of the main volatile aroma component of cranberry, mango and Egyptian Jasminum sambac flowers.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
298.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
148 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients (2012)
Isolation and characterization of the volatile aroma compounds from the concrete headspace and the absolute of Jasminum sambac (L.) Ait.(Oleaceae) flowers grown in Egypt
Edris AE, et al
European Food Research and Technology, 226(3), 621-621 (2008)
Biosynthesis of benzaldehyde, benzyl alcohol and benzyl benzoate from benzoic acid in cranberry (Vaccinium macrocarpon)
Croteau R
Journal of Food Biochemistry, 1(4), 317-326 (1978)
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)
Thomas S Lisse et al.
NPJ Regenerative medicine, 5, 13-13 (2020-06-23)
Glial-cell-derived neurotrophic factor (GDNF) is a well-studied neuroregenerative factor; however, the degree to which it supports hair formation and skin wound repair is not known. By using a Gfra1 (GDNF family receptor alpha 1) knock-in reporter mouse line, GDNF signaling