Fontos dokumentumok
T0501
Thymol
≥98.5%
Szinonimák:
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 64 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
form
powder or crystals
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
fungi
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
240.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
116 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges