Fontos dokumentumok
W242209
Ethyl benzoate
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
5.17 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 44 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
anise; berry; cherry; balsamic; fruity; wintergreen
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?