Fontos dokumentumok
E12907
Ethyl benzoate
≥99%
Szinonimák:
Benzoic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.17 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 44 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?