Merck
W236217
Sigma-Aldrich
Decanal
greener alternative
natural, ≥97%, FG
Szinonimák:
Caprinaldehyde, Decyl aldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)8CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
FEMA-szám:
2362
Beilstein:
1362530
EC-szám:
Európai Tanács szám:
98c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.010
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
Cocos nucifera
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
~0.15 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
sűrűség
0.83 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
tree nuts
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
orange; citrus; floral; waxy; sweet
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Decanal is one of the volatile flavor compounds found in orange juices and beef.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”. Click here to view its Biobased natural statement.
Alkalmazás
  • (14)C-Isotope Use to Quantify Covalent Reactions between Flavor Compounds and β-Lactoglobulin.: This article details a method using C-14 isotopes to track the covalent bonding of Decanal to proteins like β-Lactoglobulin, providing a new approach to understanding flavor compound interactions, essential for food science research (Shepelev and Reineccius, 2024).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Optimization of solid-phase microextraction analysis for headspace flavor compounds of orange juice
Jia M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(7), 2744-2747 (1998)
M S Wright et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 38(9), 1215-1223 (2000-03-29)
The fungi Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus produce a potent class of hepatocarcinogens known as aflatoxins. Corn-derived volatile compounds have been previously found to affect growth and aflatoxin production in A. flavus. In this study, the effects on A. parasiticus
K Hör et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 49(1), 21-25 (2001-02-15)
Based on (2)H/(1)H ratio measurements of commercial synthetic and "natural" references, the recently developed on-line gas chromatography pyrolysis isotope ratio mass spectrometry (HRGC-P-IRMS) technique was used to determine the delta(2)H(SMOW) values of the flavor compounds decanal, linalool, and linalyl acetate
R W G Van Willige et al.
Food additives and contaminants, 20(1), 84-91 (2003-01-10)
The influence of flavour absorption by low-density polyethylene (LDPE), polycarbonate (PC) and polyethylene terephthalate (PET) on taste perception of a model solution containing seven flavour compounds and orange juice in glass bottles was studied with and without pieces of the
M Dekker et al.
Food additives and contaminants, 20(2), 180-185 (2003-03-08)
One of the phenomena in food-packaging interactions is flavour absorption. Absorption of flavour compounds from food products into food-packaging materials can result in loss of flavour compounds or an unbalance in the flavour profile changing a product's quality. The food