Merck
W203211
Sigma-Aldrich
Allyl hexanoate
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
Allyl caproate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CO2CH2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.22
FEMA-szám:
2032
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2181
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.244
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fruity; ethereal; pineapple; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
75-76 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
fruity; ethereal; pineapple; sweet
SMILES string
CCCCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCSBILYQLVXLJG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Allyl hexanoate is a volatile flavoring compound with a pineapple flavor. It is naturally found in baked potatoes and mushrooms. Allyl hexanoate is used as a flavoring agent in chewing gum, candies and baked goods.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 91-91 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 91-91 (1997)
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 923-923 (2012)
C Daniels et al.
Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, 112(8), 1523-1530 (2001-07-19)
The aim of the study was to determine how odor processing is altered in patients with unilateral supratentorial brain tumors. Olfactory event-related potentials (OERPs) were evaluated in 10 patients with unilateral brain tumors of the frontal or temporal lobe in
Robust dismissal of a claim on chemical sensitisation.
D Brahams
Lancet (London, England), 339(8788), 297-297 (1992-02-01)