Merck
W278220
Sigma-Aldrich
Nonanal
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
Aldehyde C9, Nonyl aldehyde, Pelargonaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.24
FEMA-szám:
2782
Beilstein:
1236701
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.025
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
botanical
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
~0.26 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
93 °C/23 mmHg (lit.)
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
fatty; fresh; green; waxy; citrus
SMILES string
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Nonanal is a volatile organic compound with sweet orange and rose flavor. It is found in the essential oils of cinnamon, lemongrass, milkweed, rose, pine, and citrus oil.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
Nonanal can be used as a flavoring agent in the food, and cosmetic industries. It is also used to improve rose-like odor in a variety of perfumery products.
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Apple, avocado, balck currants, cooked beef, cucumber, fish, grapefruit, lemon, lime, mandarin, orange and peach.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Olfactory Stimulation Effect of Aldehydes, Nonanal, and Decanal on the Human Electroencephalographic Activity, According to Nostril Variation
Kim Minju, et al.
Biomedicines, 7(3), 57-57 (2019)
Investigation on the utilization possibility of orange (Citrus sinensis var. Valencia) oil extracted by microwave pretreatment-improved steam distillation as natural flavoring agent based on its characteristics analysis
Shaghaleh H, et al.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 21(2), 298-316 (2018)
Antidiarrhoeal activity of nonanal, an aldehyde isolated from Artemisia ludoviciana
Zavala-Sanchez MA, et al.
Pharmaceutical biology, 40(4), 263-268 (2002)
Nonanal Stimulates Growth Factors via Cyclic Adenosine Monophosphate (cAMP) Signaling in Human Hair Follicle Dermal Papilla Cells
Park Soyoon, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 21(21), 8054-8054 (2020)
Asplenioideae species as a reservoir of volatile organic compounds with potential therapeutic properties
Froissard D, et al.
Natural Product Communications, 10(6) (2015)