Merck
W279714
Sigma-Aldrich
Octanal
greener alternative
natural, ≥95%, FCC, FG
Szinonimák:
Aldehyde C8, Caprylic aldehyde, Octyl aldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.21
FEMA-szám:
2797
Beilstein:
1744086
EC-szám:
Európai Tanács szám:
97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.009
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fatty; green; orange; waxy; citrus
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
850 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥95%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
sűrűség
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
fatty; green; orange; waxy; citrus
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Octanal is an important flavor component of orange juice.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Optimization of solid-phase microextraction analysis for headspace flavor compounds of orange juice
Jia M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(7), 2744-2747 (1998)
Hector D Douglas et al.
Hormones and behavior, 54(2), 325-329 (2008-05-01)
Crested auklets emit a citrus-like odorant that is seasonally modulated, suggesting that it is a secondary sexual trait. We hypothesized that expression of the chemical odorant is facilitated by steroid hormones, similar other secondary sexual traits in birds. Therefore we
Mariel A Kerr et al.
Nature neuroscience, 9(4), 484-486 (2006-03-21)
Primary olfactory sensory neurons (OSNs) impart both molecular and functional organization to the olfactory bulb. Because OSNs can be selectively activated by odorants in vivo, we sought to determine whether odorant experience alters the cellular dynamics of specific OSNs or
R C Araneda et al.
Nature neuroscience, 3(12), 1248-1255 (2000-12-02)
An odor perception is the brain's interpretation of the activation pattern of many peripheral sensory neurons that are differentially sensitive to a wide variety of odors. The sensitivity of these neurons is determined by which of the thousand or so
Minh Q Nguyen et al.
PloS one, 7(7), e41899-e41899 (2012-08-01)
In mammals, odorants are detected by a large family of receptors that are each expressed in just a small subset of olfactory sensory neurons (OSNs). Here we describe a strain of transgenic mice engineered to express an octanal receptor in