Merck
W278203
Sigma-Aldrich
Nonanal
≥95%, FCC
Szinonimák:
Aldehyde C9, Nonyl aldehyde, Pelargonaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.24
FEMA-szám:
2782
Beilstein:
1236701
EC-szám:
Európai Tanács szám:
114
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.025
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fatty; fresh; green; citrus; waxy
grade:
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
~0.26 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥95%
tartalmazhat
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
93 °C/23 mmHg (lit.)
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; fresh; green; citrus; waxy
SMILES string
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Nonanal is one of the key flavor components of olive oil, grapefruit oil and baked potato. It has been reported to be the odorant emitted by humans and birds that attracts Culex mosquitoes.
Alkalmazás
  • Characteristics of Purified Horse Oil by Supercritical Fluid Extraction with Different Deodorants Agents.: Investigates the efficacy of Nonanal as a deodorizing agent in the purification of horse oil, exploring its potential to improve the sensory qualities of cosmetic products derived from animal fats (Anneke et al., 2024).
  • Characterization of the aroma-active compounds in Xiaokeng green tea by three pretreatment methods combined with gas chromatography-olfactometry (GC-O).: Utilizes Nonanal to identify and characterize the aroma-active compounds in green tea, enhancing understanding of tea flavor chemistry and consumer preferences (Gan et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 3-10 ppm
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Flavor components of olive oil?a review.
Kiritsakis AK
Journal of the American Oil Chemists' Society, 75(6), 673-681 (1998)
Effect of cultivar and storage time on the volatile flavor components of baked potato.
Duckham SC, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(20), 5640-5648 (2002)
Thomas Van Hecke et al.
PloS one, 9(6), e101122-e101122 (2014-07-01)
The effects of fat content and nitrite-curing of pork were investigated on the formation of cytotoxic and genotoxic lipid oxidation products (malondialdehyde, 4-hydroxy-2-nonenal, volatile simple aldehydes), protein oxidation products (protein carbonyl compounds) and NOC-specific DNA adducts (O6-carboxy-methylguanine) during in vitro
Analysis of carbonyl flavor constituents from grapefruit oil.
Moshonas MG.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(4), 769-770 (1971)
Seung-Ah Lee et al.
Biochimica et biophysica acta, 1782(6), 421-425 (2008-04-09)
Mutations in human Retinol Dehydrogenase 12 (RDH12) are known to cause photoreceptor cell death but the physiological function of RDH12 in photoreceptors remains poorly understood. In vitro, RDH12 recognizes both retinoids and medium-chain aldehydes as substrates. Our previous study suggested
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis