Merck
W224928
Sigma-Aldrich
D-Carvone
≥96%, FG
Szinonimák:
(S)-(+)-Carvone, (+)-Carvone, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
FEMA-szám:
2249
Beilstein:
2042970
EC-szám:
Európai Tanács szám:
146
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.146
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥96%
összetétel
contains IFRA restricted Carvone
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
carvone
Érzékszervi
caraway; minty
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Related Categories
Általános leírás
D-Carvone is a monoterpene ketone that can be used as a flavoring agent. It occurs naturally in essential oil of caraway seeds and citrus fruits.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 522-523 (1997)
Beneficial effect of carvone, a dietary monoterpene ameliorates hyperglycemia by regulating the key enzymes activities of carbohydrate metabolism in streptozotocin-induced diabetic rats
Muruganathan U & Srinivasan S.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 84, 1558-1567 (2016)
Cancer chemoprevention by phytochemicals in fruits and vegetables: an overview.
Huang MT, et al
ACS Symp. Ser., 546, 2?16-2?16 (1994)
Determination of enantiomer ratios of d, l-carvone in supercritical fluid extracts from caraway seeds and speamint leaves by high-performance liquid chromatography with polarimetric and ultraviolet spectrophotometric detection
Bounoshita M, et al
Analytical Sciences, 9(3), 425-428 (1993)
Mengyang Xuan et al.
Organic letters, 14(21), 5492-5495 (2012-10-26)
The total synthesis of the cAMP signaling pathway activator (-)-alotaketal A is reported. A convergent approach to the unusual alotane sesterterpenoid skeleton was employed, exploiting a remarkable LiDBB-mediated coupling of an (R)-carvone-derived δ-lactone with an allyl bromide side chain, followed