Fontos dokumentumok
59581
Decanal
analytical standard
Szinonimák:
Caprinaldehyde, Decyl aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
~0.15 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥95.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
207-209 °C (lit.)
sűrűség
0.83 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis