Fontos dokumentumok
O5608
Octanal
99%
Szinonimák:
Aldehyde C8, Caprylic aldehyde, Octyl aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
2 mmHg ( 20 °C)
2 mmHg ( 20 °C)
850 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
sűrűség
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis