Fontos dokumentumok
D222003
Dodecyl aldehyde
92%
Szinonimák:
Lauric aldehyde, Aldehyde C12, Dodecanal, Lauraldehyde, Laurinaldehyde
Teszt
92%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
sűrűség
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis