Fontos dokumentumok
W304799
α-Terpinyl acetate
FG
Szinonimák:
(±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer, (±)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)isopropyl acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
sűrűség
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
herbaceous; floral; woody; citrus; spicy
SMILES string
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Eucalyptus Oils Phytochemical Composition in Correlation with Their Newly Explored Anti-SARS-CoV-2 Potential: in Vitro and in Silico Approaches.: This research evaluates the antiviral potential of Eucalyptus oils, including α-terpinyl acetate, highlighting its role in combating SARS-CoV-2 through various biochemical mechanisms and suggesting its utility in therapeutic formulations (El-Shiekh RA et al., 2024).
- Systematic analysis of antimicrobial activity, phytochemistry, and in silico molecular interaction of selected essential oils and their formulations from different Indian spices against foodborne bacteria.: Investigates the antimicrobial properties of essential oils containing α-terpinyl acetate, underscoring its effectiveness against foodborne pathogens and its potential in food safety applications (Gupta N et al., 2023).
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?