Merck
W249009
Sigma-Aldrich
Furfuryl acetate
≥98%, FG
Szinonimák:
2-acetoxymethyl furan, 2-acetoxymethylfuran, Acetic acid furfuryl ester, Furan-2-ylmethyl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.14
FEMA-szám:
2490
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2065
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
13.128
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
banana; fruity; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
banana; fruity; sweet
SMILES string
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Plausible PEPPSI catalysts for direct C-H functionalization of five-membered heterocyclic bioactive motifs: synthesis, spectral, X-ray crystallographic characterizations and catalytic activity.: This publication discusses the synthesis and catalytic activities of PEPPSI catalysts, exploring their interactions with compounds including furfuryl acetate. The findings are significant for chemists involved in synthetic and medicinal chemistry (Bensalah et al., 2023).
  • Influence of baking conditions and formulation on furanic derivatives, 3-methylbutanal and hexanal and other quality characteristics of lab-made and commercial biscuits.: Investigating the effects of baking conditions on the formation of furanic compounds such as furfuryl acetate in biscuits, this study links process parameters to flavor and safety outcomes in food production, offering insights into food chemistry and product development (Acquaticci et al., 2024).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)