Merck
W263516
Sigma-Aldrich
L-Linalool
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Szinonimák:
(−)-Linalool, (R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
FEMA-szám:
2635
Beilstein:
1721487
EC-szám:
Európai Tanács szám:
61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.013
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
optikai aktivitás
[α]20/D −19.8°, neat
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
törésmutató
n20/D 1.4615 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
sűrűség
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
linalool
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
woody; floral
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Related Categories
Általános leírás
L-Linalool is the key volatile compound of jasmine tea, spruce essential oil and young leaves of Litchi chinensis Sonn.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
166.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile components of Litchi chinensis Sonn. leaf oil extracts obtained by simultaneous distillation extraction.
Wang YJ, et al.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 16(2), 161-165 (2013)
Sedative effects of the jasmine tea odor and (R)-(?)-linalool, one of its major odor components, on autonomic nerve activity and mood states
Kuroda K, et al.
European Journal of Applied Physiology, 95(2-3), 107-114 (2005)
Maged E Mohamed et al.
Biomolecules, 10(11) (2020-11-01)
The monoterpene linalool is a well-known essential oil component produced by several aromatic plants. Cisplatin is a widely used anticancer drug that produces many side effects, particularly nephrotoxicity. Here, we aimed to inspect linalool's protective activity against cisplatin-induced nephrotoxicity and
Yasushi Hoshino et al.
Journal of biotechnology, 324, 21-27 (2020-09-28)
Linalool is a monoterpene alcohol, which imparts floral scents to a variety of plants and is extensively used in various kinds of products, such as processed foods and beverages for fragrances and flavors. However, linalool from natural resources is racemate
Behavioral and electrophysiological responses of Tetropium fuscum (Coleoptera: Cerambycidae) to pheromone and spruce volatiles.
Silk PJ, et al.
Environmental Entomology, 39(6), 1997-2005 (2010)
Cikkek
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.