Fontos dokumentumok
D7384
Decanal
≥98% (GC), liquid
Szinonimák:
Caprinaldehyde, Decyl aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~0.15 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
szín
clear colorless
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
sűrűség
0.83 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- The enhancement of flowery-like aroma in green tea under optimized processing conditions by sensory-directed flavor analysis.: This paper discusses how optimized processing conditions enhance the flowery-like aroma in green tea, with decanal being one of the key aromatic compounds, relevant to flavor chemistry and biochemistry (Wang et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis