Fontos dokumentumok
W228818
trans-Cinnamic acid
≥99%, FG
Szinonimák:
trans-3-Phenylacrylic acid, Cinnamic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥99%
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
cinnamon; honey; floral; spicy; sweet
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Therapeutic Implications of Phenolic Acids for Ameliorating Inflammatory Bowel Disease.: This review highlights the therapeutic potential of phenolic acids, including trans-cinnamic acid, in treating inflammatory bowel disease (IBD). The anti-inflammatory properties of trans-cinnamic acid are discussed, showcasing its promise as a natural treatment option for IBD (Lu and Han, 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?