Merck
W246905
Sigma-Aldrich
Eugenyl acetate
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, O-Acetyleugenol, Eugenol acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.24
FEMA-szám:
2469
EC-szám:
Európai Tanács szám:
210
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.020
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
clove; spicy; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
összetétel
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
törésmutató
n20/D 1.518 (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
sűrűség
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
eugenol, Eugenyl acetate
Érzékszervi
clove; spicy; sweet
SMILES string
COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Eugenyl acetate is one of the key constituents of clove essential oil.
Alkalmazás
  • Repellent Activity of Clove Essential Oil Volatiles and Development of Nanofiber-Based Dispensers against Pear Psyllids (Hemiptera: Psyllidae).: Research on the repellent properties of clove oil volatiles, including Eugenyl acetate, demonstrating its effectiveness in pest control applications (Czarnobai De Jorge et al., 2022).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
287.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
142 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eugenyl acetate inhibits growth and virulence factors of drug?resistant Acinetobacter baumannii.
Syed MK & Voravuthikunchai SP
Flavour and Fragrance Journal, 31(6), 448-454 (2016)
K C Srivastava
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 48(5), 363-372 (1993-05-01)
In continuation of our studies on the oil of cloves--a common kitchen spice and a drug for home medicine--we have isolated and identified two antiplatelet components, eugenol and acetyl eugenol. They inhibited arachidonate-, adrenaline- and collagen-induced platelet aggregation; they were
Eun-Hee Kim et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(4), 885-889 (2003-02-06)
The acaricidal activity of clove (Eugenia caryophyllata) bud oil-derived eugenol and its congeners (acetyleugenol, isoeugenol, and methyleugenol) against adults of Dermatophagoides farinae and Dermatophagoides pteronyssinus was examined using direct contact application and fumigation methods and compared with those of benzyl
The chemical composition and biological activity of clove essential oil, Eugenia caryophyllata (Syzigium aromaticum L. Myrtaceae): a short review.
Chaieb K, et al.
Phytotherapy Research, 21(6), 501-506 (2007)
María José A Silva et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 176(3), 782-795 (2015-04-16)
The ability of commercial immobilized lipase from Thermomyces lanuginosus (Lipozyme TL IM) to catalyze the acetylation of essential clove oil with acetic anhydride in a solvent-free system was studied, and the antimicrobial activity of the ester formed was evaluated as