1.08488
Urea
for biochemistry
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine, Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
technika/technikák
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
720‑760 kg/m3
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: Colorless crystals or white crystalline powder.
Appearance of solution (100 g/l, water): Clear and colorless.
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 132 - 135 °C
UV-Absorption (260 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
UV-Absorption (280 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
Cyanide (CN): ≤ 0.000001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0004 %
Fe (Iron): ≤ 0.00002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.00001 %
Biuret: ≤ 0.05 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.01 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1