Fontos dokumentumok
W228826
trans-Cinnamic acid
natural, ≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
trans-3-Phenylacrylic acid, Cinnamic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥99%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Érzékszervi
cinnamon; honey; spicy; floral; sweet
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Single-Cell Oral Delivery Platform for Enhanced Acid Resistance and Intestinal Adhesion.: This research utilizes trans-cinnamic acid in developing a novel oral delivery system that enhances acid resistance and intestinal adhesion, offering significant advancements in pharmaceutical and biomedical applications (Wei et al., 2024).
- The evaluation of L-arginine solution as a solvent for propolis extraction: The phenolic profile, antioxidant, antibacterial activity, and in vitro bioaccessibility.: Highlighting the solvent properties of trans-cinnamic acid, this study provides insights into its use in extracting bioactive compounds from natural sources, contributing to advancements in food science and nutraceuticals (Mergen Duymaz et al., 2024).
- Characterization of cinnamate 4-hydroxylase (CYP73A) and p-coumaroyl 3′-hydroxylase (CYP98A) from Leucojum aestivum, a source of Amaryllidaceae alkaloids.: This research uses trans-cinnamic acid to study enzyme activity in plant biosynthesis pathways, providing valuable information for the development of bioengineering strategies to synthesize natural products (Karimzadegan et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?