Fontos dokumentumok
T36609
m-Toluic acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
3-Methylbenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
bp
263 °C (lit.)
mp
107-113 °C (lit.)
sűrűség
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
302.0 °F
Lobbanási pont (C)
150 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?