Fontos dokumentumok
133760
trans-Cinnamic acid
97%
Szinonimák:
trans-3-Phenylacrylic acid, Cinnamic acid
Teszt
97%
form
solid
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)