Fontos dokumentumok
159611
4,4′-Dimethoxybenzil
98%
Szinonimák:
p-Anisil, Di-p-anisoyl
Teszt
98%
form
solid
mp
132-134 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?