Fontos dokumentumok
8.00235
Sigma-Aldrich
Cinnamic acid
for synthesis
Szinonimák:
Cinnamic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CHCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-398-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.3 hPa ( 128 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
hatékonyság
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3-4 (20 °C, 0.4 g/L in H2O)
bp
300 °C/1013 hPa
mp
132-136 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 160 °C
oldhatóság
0.4 g/L
sűrűség
1.25 g/cm3 at 4 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Biodegradable polymer enhancements: A study investigated the biodegradability of chitosan films modified with cinnamic acid and ellagic acid, highlighting improvements in environmental degradation rates, which could be beneficial in packaging and agricultural applications (Michalska-Sionkowska et al., 2024).
  • Enzymatic studies in alkaloid biosynthesis: Research on the enzymes cinnamate 4-hydroxylase (CYP73A) and p-coumaroyl 3′-hydroxylase (CYP98A) from Leucojum aestivum explored their roles in the biosynthesis of Amaryllidaceae alkaloids, emphasizing cinnamic acid′s importance in metabolic pathways essential for pharmaceutical applications (Desgagné-Penix et al., 2024).
  • Quality evaluation in traditional medicine: A metabolomics approach was used to assess the quality of Scrophularia ningpoensis hemsl by identifying biomarkers, including cinnamic acid derivatives, thus providing a method for quality control in herbal medicine production (Lu et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 136 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup