Fontos dokumentumok
134341
4-Phenylphenol
97%
Szinonimák:
4-Hydroxybiphenyl
Teszt
97%
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?