Merck
P3406
Sigma-Aldrich
Pentadecane
≥99%
Szinonimák:
n-Pentadecane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)13CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.41
Beilstein:
1698194
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
7.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 91.6 °C)
Teszt
≥99%
robbanási határérték
6.5 %
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
sűrűség
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Pentadecane is a linear alkane with high latent heat (~168 kJ/kg) and low melting point. These properties make it an ideal candidate as a phase change material (PCM) for cooling applications.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thermal properties of n-pentadecane, n-heptadecane and n-nonadecane in the solid/liquid phase change region.
Velez C, et al.
International Journal of Thermal Sciences, 94, 139-146 (2015)
The thermodynamic properties of n-pentadecane in the liquid state, determined by the results of measurements of sound velocity.
Dovnar D, et al.
High Temperature, 39(6), 835-839 (2001)
The capric?lauric acid and pentadecane combination as phase change material for cooling applications
Dimaano.RNM and Watanabe T
Applied Thermal Engineering, 22(4), 365-377 (2002)
Synthesis of homogeneous FePt nanoparticles using a nitrile ligand.
Virginie Monnier et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 4(8), 1139-1142 (2008-07-16)
Keith D Schwartz et al.
Organic letters, 13(2), 248-251 (2010-12-18)
Conjugate reduction of an enone accompanied by in situ intramolecular aldol condensation was used to construct the tetrasubstituted cyclohexane nucleus of phomactins. Subsequent relay ring-closing metathesis completed the nine-membered ansa bridge of the diterpenoid framework.