Fontos dokumentumok
W510505
Undecane
≥99%
Szinonimák:
n-Undecane, Hendecane
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
5.4 (vs air)
gőznyomás
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint
SMILES string
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Preparation and Performance Study of n-Undecane Phase Change Cold Storage Material.: This study focuses on the preparation and performance of n-undecane as a phase change material for cold storage applications. The research highlights its thermal properties and potential use in energy storage systems, offering advancements in material science and energy efficiency (Yan et al., 2024).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?