Fontos dokumentumok
8.20953
Sigma-Aldrich
n-Pentadecane
for synthesis
Szinonimák:
n-Pentadecane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)13CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
211-098-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.000001 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
robbanási határérték
0.45-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
10 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 132.2 °C
sűrűség
0.77 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Densities and refractive indices of 1-hexanol+ n-pentadecane binary system at temperatures from (293.15 to 323.15) K: Examines the physical properties of n-Pentadecane mixtures, providing data useful for formulating binary solvent systems in chemical research (Crisciu et al., 2014).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.768 - 0.769
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup