Merck
457116
Sigma-Aldrich
Decane
anhydrous, ≥99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)8CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.28
Beilstein:
1696981
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
grade:
anhydrous
Teszt:
≥99%
bp:
174 °C (lit.)
gőznyomás:
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
410 °F
robbanási határérték
2.6 %
szennyeződések
<0.005% water
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
sűrűség
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Decane (C10 H12) is an acyclic saturated hydrocarbon.
Alkalmazás
Decane has been used as an organic solvent for nanocrystal suspension.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Decane-1,2-diol derivative might prevent cancer development.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chemistry, An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (2016)
Optical Properties of CdSe/ZnS Nanocrystals
Gaigalas AK, et al.
Journal of research of the national institute of standards and technology, (119), 610-628 (2014)
Hyunjoong Chung et al.
Nature communications, 9(1), 278-278 (2018-01-20)
Martensitic transition is a solid-state phase transition involving cooperative movement of atoms, mostly studied in metallurgy. The main characteristics are low transition barrier, ultrafast kinetics, and structural reversibility. They are rarely observed in molecular crystals, and hence the origin and
Brocilo D, et al.
IEEE International Conference on Dielectric Liquids (ICDL). 2011 null
High Pressure Oxidation of Liquid Fuels from Low to High Temperature. 3. n-Decane.
Dagaut P, et al.
Combustion Science and Technology, 103(1-6), 349-359 (1994)
Protocols
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane