Fontos dokumentumok
286052
Heneicosane
98%
Szinonimák:
n-Heneicosane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
10.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
solid
bp
100 °C/2 mmHg (lit.)
356.1 °C/760 mmHg
mp
39-41 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)